Key Documents
C49607
Sigma-Aldrich
4-Chloromercuribenzoic acid
Sinonimo/i:
4-(Chloromercurio)benzoic acid, 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
ClHgC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.16
Beilstein:
3662892
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Descrizione
cysteine active site modifier
Punto di fusione
287 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M