C4080
Cyheptamide
Sinonimo/i:
10,11-Dihydro-5H-dibenzo(a,d)cycloheptene-5-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
NC(=O)C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C16H15NO/c17-16(18)15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18)
APBVLLORZMAWKI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2