Documenti
C38877
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.56
Beilstein:
2146480
Saggio
97%
contiene
25% water