B104256
Butirriltiocolina ioduro
98%
Sinonimo/i:
(2-mercaptoetil)trimetilammonio ioduro butirrato
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
171-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NOS.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
WEQAAFZDJROSBF-UHFFFAOYSA-M
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3