Documenti fondamentali
A88409
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzoin
95%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4′-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, p-Anisoin
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3O)C6H4CH(OH)COC6H4-4-(OCH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.30
Beilstein:
486157
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
108-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
C A Jackson et al.
Journal of applied microbiology, 122(4), 940-952 (2017-01-17)
The aim of this work was to isolate novel lignin-degrading organisms. Several pure cultures of bacteria that degrade lignin were isolated from bacterial consortia developed from decaying biomass. Among the isolates, Rhizobium sp. strain YS-1r (closest relative of Rhizobium petrolearium