937401
(tBuXPhos)Pd(p-TMSCH2CH2CO2C6H4)(Br)
≥95%
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
Colore
white to faint yellow
Gruppo funzionale
(Palladium)
phosphine
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Br[Pd](C1=CC=C(C(OCC[Si](C)(C)C)=O)C=C1)[P](C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
WGK 3