935654
Tris(trimethylsilyl) borate
≥99.5%, battery grade
Sinonimo/i:
Boric acid tris(trimethylsilyl) ester, TMSB, Tris(trimethylsiloxy)borane, Tris(trimethylsiloxy)boron
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery manufacturing
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
(Colorless liquid)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. eboll.
186 °C (lit.)
186 °C
Punto di fusione
-35 °C
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
TMSB also has catalytic properties, which make it useful in organic synthesis reactions and as a reagent in the manufacturing of pharmaceuticals and other chemicals.
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup