935638
Tris(trimethylsilyl) phosphate
≥99.0%, anhydrous, battery grade
Sinonimo/i:
Phosphoric acid tris(trimethylsilyl ester), TMSP, TMSPA
About This Item
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery manufacturing
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
(colorless liquid)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
ppm H2O≤500
≤500 ppm H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. eboll.
228-229 °C/720 mmHg (lit.)
228-229 °C
Punto di fusione
3-4 °C (lit.)
3-4 °C
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O4PSi3/c1-15(2,3)11-14(10,12-16(4,5)6)13-17(7,8)9/h1-9H3
QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup