912603
Di-n-propylammonium bromide
Sinonimo/i:
1-Propanamine, N-propyl-, DNPRAB, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) dipropylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) dipropylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Colore
white
Stringa SMILE
[Br-].[N+H2](CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N.BrH/c1-3-5-7-6-4-2;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H
FZJRCNLPISUZCV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)