912565
Boron nitride nanotubes
Multiwalled, powder, >25%
Sinonimo/i:
BNNT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>25%
Stato
nanotubes
powder
Stringa SMILE
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.