900416
Nitrogen-doped graphene
Sinonimo/i:
N-Doped graphene, NDG, NG
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Carbon, >80 wt. %
Nitrogen, >4 wt. %
Colore
black
Descrizione generale
Proprietà fisiche
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials