Documenti fondamentali
88738
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J013-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H52FeO2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
658.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@H](C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4cc(C)c(OC)c(C)c4
InChI
1S/C33H47O2P2.C5H5.Fe/c1-21-17-26(18-22(2)30(21)34-12)36(27-19-23(3)31(35-13)24(4)20-27)29-16-14-15-28(29)25(5)37(32(6,7)8)33(9,10)11;1-2-4-5-3-1;/h14-20,25H,1-13H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
UALLLNAXGQTBJA-WLOLSGMKSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)