Key Documents
87052
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol 2-chlorotrityl ether polymer-bound
extent of labeling: 0.3-1 mmol/g loading
Sinonimo/i:
4-Amino-1-butyl 2-chlorotrityl ether polymer-bound, O-(2-Chlorotrityl)-4-amino-1-butanol polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado di funzionalizzazione
0.3-1 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
200-400 mesh