Key Documents
86615
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium fluoride dihydrate
≥97.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)4N(F) · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.28
Beilstein:
4152659
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (T)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.2H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;/h5-8H2,1-4H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
HRTKQUHFGZFPPF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Catalyst for oxidation, methylation, and deuteration reactions of fluorene
Altre note
Reagent for the cleavage of Si-C bonds.; Review of its use as a base in organic synthesis
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
J.H. Clark
Chemical Reviews, 80, 429-429 (1980)