Documenti
857734
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzamidine dihydrochloride
96%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Nc1cccc(c1)C(N)=N
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
FKFMMMVFFYPIEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3