808075
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 40 cP, work function -3.9eV
Sinonimo/i:
Avantama N-11-Screen, Nanograde N-11-Screen, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Concentrazione
2.5 wt. % (crystalline ZnO in α-Terpineol)
Funzione lavoro
-3.7--4.1 eV
Colore
translucent brownish
Dimensione particelle
7-17 nm
Viscosità
32-48 cP
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C
Articoli
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.