806471
Poly(N-isopropylacrylamide)
average Mn 30,000
Sinonimo/i:
NIPAM polymer, PNIPAM, Polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
average Mn 30,000
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Mitsuhiro Ebara provides insights on several types of smart nanofiber mesh systems that have been explored for different drug delivery purposes.