803987
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-2-chloroaniline
About This Item
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CCOCC1=CC=CC=C1)(C)NC2=C(Cl)C=CC=C2
InChI
1S/C18H22ClNO/c1-18(2,20-17-11-7-6-10-16(17)19)12-13-21-14-15-8-4-3-5-9-15/h3-11,20H,12-14H2,1-2H3
KEXYAYZJBMLTHS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3