Documenti fondamentali
778958
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chlorophenyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Beilstein:
1817911
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato:
solution
Saggio:
≥97% (HPLC)
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solution
Concentrazione
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
MHTPYRQIAMETSQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)