Documenti fondamentali
768812
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1,2-benziodoxole-3(1H)-one 1-oxide compound with pyridine (1:1)
≥90.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
IBX pyridine complex, PIBX, Pyridinium o-iodoxybenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10INO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.12
Beilstein:
22776291
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
powder
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
O=C(O1)C2=CC=CC=C2I1([O-])=O.C3=C[NH+]=CC=C3
InChI
1S/C7H5IO4.C5H5N/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11);1-5H
JKZNBOGIALICGN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pyridinium o-iodoxybenzoate as a safe form of a famous oxidant.
Kumanyaev, I. M., et al.
Mendeleev Communications, 22, 129-131 (2012)