Key Documents
753467
Sigma-Aldrich
4-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
284-290 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)s2
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
NRGPPHJDPPKYKN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3