Documenti
748471
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
174-178 °C
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
322.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
161.5 °C