Documenti fondamentali
732966
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
7-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Bromo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
252-256 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Br)cc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
VACMFRPTBQYGGH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)