Documenti fondamentali
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminononane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(S)-2-Nonylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21N
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Forma fisica
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Stringa SMILE
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)