Documenti
725781
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,3-difluorobutyrate
≥96.0%
Sinonimo/i:
3,3-Difluorobutyric acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.14
Beilstein:
1759658
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.0%
Forma fisica
liquid
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(C)(F)F
InChI
1S/C6H10F2O2/c1-3-10-5(9)4-6(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
JSMRUPPAFDYIRD-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
97.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36.19 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves