Documenti fondamentali
723207
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol hexakis(2-bromoisobutyrate)
Sinonimo/i:
6f-BiB, Hexafunctional 2-bromoisobutyrate, Hexafunctional initiator
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H52Br6O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
1148.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Punto di fusione
124-134 °C
Stringa SMILE
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C34H52Br6O13/c1-27(2,35)21(41)48-15-33(16-49-22(42)28(3,4)36,17-50-23(43)29(5,6)37)13-47-14-34(18-51-24(44)30(7,8)38,19-52-25(45)31(9,10)39)20-53-26(46)32(11,12)40/h13-20H2,1-12H3
QZIIQQIGYHRTNR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of hexafunctional polymers.
Polymerization will occur at six sites creating a six-arm star polymer.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Articoli
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolli
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.