Key Documents
717045
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-methylene-L-proline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D −58°, c = 0.5 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
110-115 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-7-5-8(9(13)14)12(6-7)10(15)16-11(2,3)4/h8H,1,5-6H2,2-4H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
ULLGRIBXGPATMA-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3