Documenti
713759
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethoxy-benzene
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Bromoethoxybenzene, 2-Bromophenetole, o-Bromophenetole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Beilstein:
2043678
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3
JVEQWIQHHWNMQX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3