710741
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
46-50 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Br)cnc2F
InChI
1S/C11H14BBrFNO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)8-5-7(13)6-15-9(8)14/h5-6H,1-4H3
LSBZMTVRIRYRDL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)