707503
Small gap fullerenes
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
granular
PM
average Mw ~1,000
Composizione
fullerenes, ≥80%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>400 °C
Solubilità
organic solvents: soluble
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
C=1=C2c3c4C=1c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c%13C%14=[C]%10=C%15c%16c%17c%14c%18c%13c%19c%20c%12c%21c%11c(c%22c%23c%24c(C2=[C]7%15%22)c%25c3c%26c%27c4c%28c5c(c6%16)c%29c%17c%30c%18c%31c%19c%32c%20c(c%21%23)c%33c%24c%34c%25c%26c%35c%36c%27c%28c%29c%37c%30c%31c%38c%32c%33c%34c%35c%38c%36%37)c89
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.