Documenti
704865
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(tributylstannyl)pyridine
97% (H-NMR)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H30BrNSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97% (H-NMR)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.534
P. eboll.
144-160 °C
Densità
1.294 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C