Documenti fondamentali
699926
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
155-160 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain up to 5.0 wt. % water
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)