Documenti
699381
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopimelic acid-13C7,15N2
Mixture of L,L,D,D and Meso, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinonimo/i:
DL-2,6-Diaminoheptanedioic acid-13C7,15N2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C7H1415N2O4
Peso molecolare:
199.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
295 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[15NH2][13CH]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
GMKMEZVLHJARHF-RIQGLZQJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.