Key Documents
69171
Sigma-Aldrich
(±)-4-Chlorophenylglycine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-α-Amino-4-chlorophenylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3