685739
O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N′N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate, ChemDose™ Tablets
Loading: 0.02mmol per tablet
Sinonimo/i:
ChemDose™ O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate Tablets, HATU impregnated tablets
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tablet
Matrice
magnesium aluminometasilicate base material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)[C+](N(C)C)N1N=[N+]([O-])C2=C1C=CC=N2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)