Documenti
683477
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzothiophene
97%
Sinonimo/i:
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
86-90 °C
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starter in benzothiophene chemistry.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Heterocycles, 45, 1363-1363 (1997)