Documenti fondamentali
681016
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.460
Densità
1.118 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cnoc1C
InChI
1S/C7H9NO3/c1-3-10-7(9)6-4-8-11-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3
KOMSQTMQKWSQDW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)