Documenti
671975
Sigma-Aldrich
4-Chlormethyl-5-methyl-dioxol-2-on
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.54
Beilstein:
4798926
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Stringa SMILE
CC1=C(CCl)OC(=O)O1
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
264.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
129 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Trietilammina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilammina
Metanolo suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo
Iwona Dams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(12), 21346-21363 (2015-12-04)
During the process development for multigram-scale synthesis of olmesartan medoxomil (OM), two principal regioisomeric process-related impurities were observed along with the final active pharmaceutical ingredient (API). The impurities were identified as N-1- and N-2-(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxolen-4-yl)methyl derivatives of OM. Both compounds, of