Documenti fondamentali
669768
Sigma-Aldrich
(1S,2S,4R)-(+)-Limonen-1,2-diol
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(+)-1-Hydroxyneodihydrocarveol, (1S,2S,4R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexan-1,2-diol, (1S,2S,4R)-(+)-p-Menth-8-en-1,2-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Beilstein:
2325340
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D +45±5°, c = 1 in acetone
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@](C)(O)CC[C@@H](C(C)=C)C1
InChI
1S/C10H18O2/c1-7(2)8-4-5-10(3,12)9(11)6-8/h8-9,11-12H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1
WKZWTZTZWGWEGE-UTLUCORTSA-N
Descrizione generale
(1S,2S,4R)-(+)-Limonene-1,2-diol is formed during the biocatalytic oxidation of (4R)-(+)-limonene by chloroperoxidase (CPO) extracted from Caldariomyces fumago.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stereoselective oxidation of R-(+)-limonene by chloroperoxidase from Caldariomyces fumago.
Aguila S, et al.
Green Chemistry, 10(6), 647-653 (2008)