665851
3-(Methylamino)benzoic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
122-126 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CNc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
ZCCNWBPFIBQFQX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves