664111
2-Fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Fluoro-3-formylpyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.520
P. eboll.
50 °C/3 mmHg
Densità
1.250 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccnc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
OFBVGDCXXGXDKU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup