Documenti fondamentali
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopentyloxyphenyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-(4-Isoamyloxyphenyl)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
214-220 °C
Stringa SMILE
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)