Key Documents
659320
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-nitrotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(I)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.637
P. eboll.
295 °C
Densità
1.862 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(I)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
DJDSQNLIZRLTHJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup