Documenti
658553
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)oxazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-149 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
XKDNEJYXLSVRMO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3