Documenti
654566
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
4-(2-Thienyl)benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
238-243 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
CVDUBQJEQNRCIZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3