Documenti
652385
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(4-methoxycarbonylphenyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
Methyl 4-(Boc-piperazin-1-yl)-benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
166-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-11-9-18(10-12-19)14-7-5-13(6-8-14)15(20)22-4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
SMDBCJAJWDCJOP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges