Documenti
652342
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
204-210 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(OCC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-7(6-11)3-8(5-9)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
UGWAEFBQEMQRJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3