Documenti fondamentali
651982
Sigma-Aldrich
4-Bromophenethyl bromide
96%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Bromo-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5954 (lit.)
P. ebollizione
97-98.5 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.7272 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)