651699
1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
63-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)Cc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C15H18N2/c1-2-7-15-13(4-1)5-3-6-14(15)12-17-10-8-16-9-11-17/h1-7,16H,8-12H2
HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3