Documenti
647330
Sigma-Aldrich
1-(3-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
136-140 °C
Stringa SMILE
O=S(=O)(c1cccnc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,9-4-3-7-12-8-9)15-11-6-2-1-5-10(11)13-14-15/h1-8H
DFXYJMFTJONXBH-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
This material contains 21.54% nitrogen by weight
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3